Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4Br5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.66
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C2=C(Br)C(Br)=C(Br)N2
InChI
1S/C10H4Br5NO/c11-3-1-4(9(17)5(12)2-3)8-6(13)7(14)10(15)16-8/h1-2,16-17H
InChI key
LXMNWKJHYOZUQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Pentabromopseudilina (PBP) jest silnym antybiotykiem pierwotnie wyizolowanym z morskiej bakterii Pseudomonas bromoutilis. 2 PBP wykazuje działanie cytotoksyczne, przeciwbakteryjne i fitotoksyczne, w tym hamowanie ludzkich 12- i 15-lipooksygenaz3 oraz silne hamowanie procesów zależnych od miozyny. 4-5 PBP został zidentyfikowany jako silny inhibitor aktywności motorycznej miozyny V kręgowców z wartością IC50 wynoszącą 1,2 μM. 5 PBP hamuje aktywność ATPazową miozyny poprzez zwiększenie jej powinowactwa do ADP, zmniejszenie szybkości wiązania i hydrolizy ATP oraz poprzez sprzężenie między aktyną a miejscami wiązania nukleotydów w domenie motorycznej. 4 Ostatnio wykazano również, że PBP hamuje aktywność TGF-β.
Other Notes
Rozpuszczalność: Chloroform/dichlorometan (co najmniej 10 mg/ml), metanol/etanol (co najmniej 1 mg/ml), DMSO (10mM)
Zapas roboczy: PBP można rozpuścić w DMSO w stężeniu 10mM, roztwór należy przechowywać w ciemności w temperaturze -80°C.
Zapas roboczy: PBP można rozpuścić w DMSO w stężeniu 10mM, roztwór należy przechowywać w ciemności w temperaturze -80°C.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?