Przejdź do
SML2432
Ethyl rosmarinate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(αR)-α-[[(2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]oxy]-3,4-dihydroxy-benzenepropanoic acid ethyl ester, Rosmarinic acid ethyl ester, [R-(E)]-α-[[3-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-3,4-dihydroxy-benzenepropanoic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
325,55 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
325,55 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC)[C@H](OC(/C=C/C1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI key
ROJRNQOAUDCMES-KRZKXXONSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethyl rosmarinate is an anti-inflammatory and antioxidative compound present in Lycopus lucidus, Hyptis suaveolens and other medical plants that potently inhibits LPS induced production of nitric oxide and prostaglandin E2 in alveolar macrophages. Ethyl rosmarinate induces relaxation in aortic rings via an endothelium-independent pathway.
anti-inflammatory and antioxidative compound that potently inhibits LPS induced production of nitric oxide and prostaglandin E2 in alveolar macrophages
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R4033536954PHL89266
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), from Rosemarinus officinalis L.
description
96%
description
phyproof® Reference Substance
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
96%
assay
≥95.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to faint beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)