Przejdź do
SML2438
Magnolin
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Magnolin, (+)-Magnolin, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan, Medioresinol dimethyl ether, (1S,3aR,4S,6aR)-1-(3,4-Dimethoxyphenyl)tetrahydro-4-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H,3H-furo[3,4-c]furan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +46 to +56°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@]([C@@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)OC2)([H])CO[C@@H]1C4=CC=C(OC)C(OC)=C4
InChI
1S/C23H28O7/c1-24-17-7-6-13(8-18(17)25-2)21-15-11-30-22(16(15)12-29-21)14-9-19(26-3)23(28-5)20(10-14)27-4/h6-10,15-16,21-22H,11-12H2,1-5H3/t15-,16-,21+,22+/m0/s1
InChI key
MFIHSKBTNZNJIK-RZTYQLBFSA-N
Biochem/physiol Actions
Magnolin is a main component of Magnolia flos the exhibits anti-inflammatory, antioxidative, and vasodilatory activities. Magnolin inhibits cell migration and invasion by targeting the ERKs/RSK2 signaling. Also magnolin protects against renal tubular necrosis, apoptosis, and the deterioration of renal function in contrast-induced nephropathy (CIN) in rats.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83319Y0001918
Magnolin phyproof® Reference Substance
PHL83319
Magnolin
Magnolin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001918
Magnolin
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
optical activity
[α]/D +46 to +56°, c = 0.5 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnolin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)