Przejdź do
SML2443
GLPG0974
≥98% (HPLC), FFA2/FFAR2/GPCR43/GPR43 antagonist , powder
Synonim(y):
4-[[(R)-1-(Benzo[b]thiophene-3-carbonyl)-2-methyl-azetidine-2-carbonyl]-(3-chloro-benzyl)-amino]-butyric acid, GLPG 0974, GLPG-0974
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
485.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GLPG0974, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +175 to +200°, c = 1 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CSC2=C1C=CC=C2)N3CC[C@]3(C)C(N(CC4=CC=CC(Cl)=C4)CCCC(O)=O)=O
InChI
1S/C25H25ClN2O4S/c1-25(11-13-28(25)23(31)20-16-33-21-9-3-2-8-19(20)21)24(32)27(12-5-10-22(29)30)15-17-6-4-7-18(26)14-17/h2-4,6-9,14,16H,5,10-13,15H2,1H3,(H,29,30)/t25-/m1/s1
InChI key
MPMKMQHJHDHPBE-RUZDIDTESA-N
Biochem/physiol Actions
GLPG0974 is an orally available, high-affinity, potent and selective free fatty acid receptor 2 (FFA2; FFAR2; GPCR43; GPR43) antagonist (hFFA2 Kd = 7.5 nM; IC50 = 9 nM; Na acetate EC80-induced Ca2+ flux in HEK293 hFFA2 transfectants) with little potency toward 55 other receptors/channels/transporters (IC50 >10 μM), including FFA3 (GPR41). GLPG0974 inhibits acetate-induced human neutrophil migration (IC50 = 27 nM) and exhibits in vivo efficacy (0.1 or 1 mg/kg intragastrically) against duodenal lesions induction by NSAID indomethacin/FFA2 agonist phenylacetamide-1 co-treatment with good pharmacokinetic properties and oral availability (F = 47% in rats; 5 mg/kg p.o.).
Orally available, high-affinity, potent and selective free fatty acid receptor 2 (FFA2; FFAR2; GPCR43; GPR43) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3428HTS063RTA
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
optical activity
[α]/D +175 to +200°, c = 1 in chloroform-d
optical activity
-
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)