Przejdź do
SML2444
BAY 41-4109
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Methyl (4R)-4-(2-chloro-4-fluorophenyl)-2-(3,5-difluoro-2-pyridinyl)-6-methyl-1,4-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate, (-)-Methyl 4-(2-Chloro-4-fluorophenyl)-2-(3,5-difluoro-2-pyridinyl)-6-methyl-1,4-dihydropyrimidine-5-carboxylate, BAY41-4109, Bayer 41-4109, Methyl (4R)-4-(2-chloro-4-fluorophenyl)-2-(3,5-difluoro-2-pyridinyl)-1,4-dihydro-6-methyl-5-pyrimidinecarboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13ClF3N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)[C@H](C2=C(Cl)C=C(F)C=C2)N=C(C3=NC=C(F)C=C3F)N1
InChI
1S/C18H13ClF3N3O2/c1-8-14(18(26)27-2)15(11-4-3-9(20)5-12(11)19)25-17(24-8)16-13(22)6-10(21)7-23-16/h3-7,15H,1-2H3,(H,24,25)/t15-/m0/s1
InChI key
FVNJBPMQWSIGJK-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY41-4109 is a heteroaryldihydropyrimidine (HAP)-based capsid assembly modulator (CAM) that destabilizes hepatitis B virus (HBV) capsid assembly. BAY41-4109 inhibits HBV replication in HepG2.2.15 cultures with little host cytotoxicity (IC50 = 53 nM vs. CC50 = 7 μM in 8 days). Despite its relatively short half-life in vivo (plasma t1/2 = 5 h/dog, 2 h/rat, ≤1 h/mouse), BAY41-4109 shows greater antiviral efficacy than 3TC in Tg [HBV1.3 fsX-3′5′] mice (HBV DNA reduction = 52%/BAY vs. 36%/3TC in liver via 30 mg/kg b.i.d. p.o.; 70% vs. 30% in plasma with 15 mg BAY/kg or 30 mg/kg 3TC b.i.d. p.o., respectively) with good oral availability (F/tmax =31%/mouse, 58%/rat & dog).
Heteroaryldihydropyrimidine (HAP) capsid assembly modulator (CAM) that destabilizes hepatitis B virus (HBV) capsid assembly and replication in vitro & in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B8810SML2727196876
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
A cell-permeable pyrazolopyridinylpyrimidine compound that acts as a selective and potent stimulator of soluble guanylate cyclase (effective dose ~ 0.1 nM to 100 µM using recombinant soluble guanylate cyclase).
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to very dark brown
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)