Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł 363,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22FN7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
363,80 zł
Cena katalogowa428,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=CC2=NN=C(C3=CC=CC=C3F)N2N=C1OCC4=NC=NN4CC
InChI
1S/C20H22FN7O/c1-5-27-17(22-12-23-27)11-29-19-14(20(2,3)4)10-16-24-25-18(28(16)26-19)13-8-6-7-9-15(13)21/h6-10,12H,5,11H2,1-4H3
InChI key
QKIWQBLNTSQOLY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly potent alpha2/alph3 GABA-A receptor partial agonist for benzodiazepine binding site with anxiolytic activity but lacking sedative activity
TPA023 is a highly potent, functionally selective agonist for α2-, α3-, and α5GABAA receptors that shows zero efficacy at a1GABAA subtypes. TPA023 exhibits anxiolytic and anticonvulsant effects in both animals and humans but lacks sedative effects and abuse potential.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description 99% (HPLC) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 99% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility toluene: soluble | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?