Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H14N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1)C(=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)c2c3c([nH]c2)cc(cc3)O
InChI
1S/C21H14N4O3/c26-11-5-6-13-15(9-23-17(13)7-11)20(28)21-24-10-18(25-21)19(27)14-8-22-16-4-2-1-3-12(14)16/h1-10,22-23,26H,(H,24,25)
InChI key
DRCVQVIMGSWRLN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PK4C9 is a splice modulator of survival of motor neuron gene SMN2 that increases production of full-length SMN protein. Spinal muscular atrophy (SMA) is a motor neuron disease caused by deficiency in SMN protein resulting from loss of expression of the SMN1 gene. The related SMN2 gene can compensate, but polymorphism in SMN2 often results in altered splicing and exclusion of exon 7, which is required for a full-length SMN transcript. PK4C9 binds to pentaloop conformations of the stem-loop RNA structure TSL2, a cis-regulatory element for E7 inclusion, and promotes a shift to triloop conformations that display enhanced E7 splicing. In SMA cells, PK4C9 increased E7 inclusion by 40% accompanied by a 1.5-fold increase in SMN protein, a level shown to reverse SMA phenotypes in mice models.
Splice modulator of survival of motor neuron gene SMN2 that increases production of full-length SMN protein.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description clone SMN-KH, from mouse | description clone 2B1, purified from hybridoma cell culture | description - |
| form powder | form - | form buffered aqueous solution | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to very dark brown | color - | color - | color - |
PK4C9 for research | - | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?