Przejdź do
SML2468
CINPA1
≥98%
Synonim(y):
CAR Inhibitor not PXR Activator 1, Ethyl 5-(2-(diethylamino)acetyl)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-3-ylcarbamate, [5-[(Diethylamino)acetyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-3-yl]carbamic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
325,55 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
1317,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
325,55 zł
Cena katalogowa383,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN(CC)CC)N1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=C(NC(OCC)=O)C=C3
InChI
1S/C23H29N3O3/c1-4-25(5-2)16-22(27)26-20-10-8-7-9-17(20)11-12-18-13-14-19(15-21(18)26)24-23(28)29-6-3/h7-10,13-15H,4-6,11-12,16H2,1-3H3,(H,24,28)
InChI key
AYQBYSPEGRYKFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CINPA1 is a ligand-binding domain (LBD)-targeting constitutive androstane receptor (CAR) inhibitor that prevents CAR recruitment to promoter regions of regulated genes (by >85%; 1 μM CINPA1 against 0.1 μM CITCO-induced CAR recruitment to CYP2B6 or CYP3A4 promoters; human hepatocytes) by altering CAR-coregulator interactions. CINPA1 inhibits CAR-mediated transcription in a potent (IC50 = 70 nM; HepG2-hCAR1 CYP2B6-luc reporter cells) and selective manner with only weak PXR antagonist potency (68% inhibition by 18 μM CINPA1 against 5 μM rifampicin; HepG2-PXR reporter cells) and no cytotoxicity or agonist/antagonist activity toward FXR, GR, LXRα/β, PPARγ, RXRα/β, VDR.
Potent and selective ligand-binding domain (LBD)-targeting constitutive androstane receptor (CAR) inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)