Przejdź do
SML2469
Oxanthroquinone G01
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
9,10-Dihydro-8-hydroxy-3-methoxy-1,7-dimethyl-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid ethyl ester, G01
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
374,00 zł
317,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
317,90 zł
Cena katalogowa374,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C=C(OC)C(C(OCC)=O)=C2C)C(C3=CC=C(C)C(O)=C31)=O
InChI
1S/C20H18O6/c1-5-26-20(24)15-10(3)14-12(8-13(15)25-4)18(22)11-7-6-9(2)17(21)16(11)19(14)23/h6-8,21H,5H2,1-4H3
InChI key
NWSATONEZZIFDE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Oxanthroquinone G01 is a potent inhibitor of KRAS and NRAS plasma membrane localization that potently inhibits proliferation of KRAS transformed cancer cells. Oxanthroquinone G01 also inhibits recycling of epidermal growth factor receptor and transferrin receptor, but has no influence on cholera toxin internalization. It also increases cellular levels of sphingomyelin and and ceramide.
potent inhibitor of KRAS and NRAS plasma membrane localization, putative RAS inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU219231MABS194
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse NRAS
description
clone 234-4.2, from mouse
form
powder
form
lyophilized powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
faint yellow to dark orange
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)