Przejdź do
SML2477
Squarunkin A hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[3,4-Dioxo-2-[[2-[4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]amino]-1-cyclobuten-1-yl]amino]-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, hydrochloride, Ethyl 4-(3,4-dioxo-2-(2-(4-(3-(trifluoromethyl)phenyl)piperazin-1-yl)ethylamino)cyclobut-1-enylamino)piperidine-1-carboxylate, hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H32F3N5O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
523.55 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)N2CCN(CC2)CCNC3=C(C(=O)C3=O)NC4CCN(CC4)C(=O)OCC
InChI
1S/C25H32F3N5O4/c1-2-37-24(36)33-9-6-18(7-10-33)30-21-20(22(34)23(21)35)29-8-11-31-12-14-32(15-13-31)19-5-3-4-17(16-19)25(26,27)28/h3-5,16,18,29-30H,2,6-15H2,1H3
InChI key
ZKITWOVRRSBKFG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-cytotoxic, potent and specific UNC119-cargo interation blocker that inhibits Lck localization at T-cell immune synpase and Src activation.
Squarunkin A is a non-cytotoxic, potent and specific UNC119-cargo interation blocker (IC50 = 10 nM against 800 nM myristoylated Src N-terminal peptide for GST-UNC119A) that targets UNC119A/B myristoyl-binding pocket without affecting the interaction of geranylgeranylated Rab1 to RhoGDI22, or farnesylated Rheb to PDE6d, AIPL1, and calmodulin. Squarunkin A blocks Lck localization at staphylococcal E enterotoxin-induced Jurkat T-cell synpase (2 μM) and prevents MDA-MB-231 cellular Src activation (37/62% reduced Src pY416 post 24 hr 78/625 nM Squarunkin A incubation) without growth inhibition or apoptosis induction (10 μM for >35 hrs).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)