Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
435,00 zł
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -125 to -145°, c = 0.1 in H2O
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1)C(=O)O)O)[C@@H](NC(=O)C)C(CC)CC)C(=N)N.O.O.O
InChI
1S/C15H28N4O4.3H2O/c1-4-8(5-2)12(18-7(3)20)11-10(19-15(16)17)6-9(13(11)21)14(22)23;;;/h8-13,21H,4-6H2,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23)(H4,16,17,19);3*1H2/t9-,10+,11+,12-,13+;;;/m0.../s1
InChI key
RFUCJKFZFXNIGB-ZBBHRWOZSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 64 mg/mL, H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility methanol: 2 mg/mL |
| color white to beige | color - | color white to beige | color off-white |
| optical activity [α]/D -125 to -145°, c = 0.1 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?