Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H36N6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.64
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S=C(NCCN(CC)CC)NC1=CC2=C(C=C1)N=C(N3CCN(CC)CC3)C=C2C
InChI
1S/C23H36N6S/c1-5-27(6-2)11-10-24-23(30)25-19-8-9-21-20(17-19)18(4)16-22(26-21)29-14-12-28(7-3)13-15-29/h8-9,16-17H,5-7,10-15H2,1-4H3,(H2,24,25,30)
InChI key
UXDGHRWOHOPKIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D-I03 is a selective RAD52 inhibitor (IC50 = 5 and 8 μM, respectively, by SSA and DNA pairing (D-loop formation) assay; <5% RAD51 inhibition at 80 μM) that blocks single-strand DNA (ssDNA) annealing (SSA)-, but not homology dependent recombination (HDR)-, mediated double-strand break (DSB) repair (5-30 μM using respective U2OS reporter cells) and reduces nuclear RAD52, but not RAD51, foci formation (2.5 μM) upon DNA damage by cisplatin. D-I03 selectively suppresses BRCA1-deficient over BRCA1-proficient cancer cells and exerts synergistic activity with PARP1 inhibitors against BRCA1-deficient cancer both in cultures (1 & 2.5 μM) and in mice (50 mg/kg/day i.p.) in vivo.
Selective RAD52 inhibitor that blocks RAD52-mediatetd DNA repair and suppresses BRCA1-deficient cancer both in cultures and in mice in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Rad52 | description affinity isolated antibody | description - |
| form powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color colorless |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?