Przejdź do
SML2499
TY-52156
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Chlorophenylamino)-1-(4-chlorophenylhydrazono)-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-(4-Chlorophenylhydrazono)-1-(4-chlorophenylamino)-3,3-dimethyl-2-butanone, N-(4-Chloroanilino)-N′-(4-chlorophenyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutanimidamide, TY 52156, TY52156
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
510,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.27
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C(/C(NC1=CC=C(C=C1)Cl)=N/NC2=CC=C(C=C2)Cl)=O)C
InChI
1S/C18H19Cl2N3O/c1-18(2,3)16(24)17(21-14-8-4-12(19)5-9-14)23-22-15-10-6-13(20)7-11-15/h4-11,22H,1-3H3,(H,21,23)
InChI key
XONRRGIRSGNWFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor 3 (S1P3; S1PR3) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
TY-52156 is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptor 3 (S1P3; S1PR3) antagonist that selectively inhibits S1P-stimulated Ca2+ response in human S1P3-expressing cells (Ki = 110 nM) and Eu-GTP binding to S1P3-containing membranes over those of S1P1/2/4/5. TY-52156 inhibits S1P3-dependent signaling events in human coronary artery smooth muscle cells (1 μM), S1P3-dependent coronary flow decrease in perfused rat hearts, as well as S1P3-mediated acute mechanical pain in mice (10 nmol/20 μL/paw id.) and bradycardia in anesthetized rats (30 mg/kg TY-52156 p.o.) in vivo with good oral bioavailability (F = 70.9%; 1 mg/kg p.o. in rats).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)