Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 451,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.35
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
451,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(C)C)C(=O)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C14H25NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h8-11,13H,4-7,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b9-8+,11-10+
InChI key
MAGQQZHFHJDIRE-BNFZFUHLSA-N
Biochem/physiol Actions
ACAT inhibitor; α-Glucosidase inhibitor; anti-inflammatory;
Pellitorine is an α-Glucosidase inhibitor isolated from the roots of Piper Nigrum that exhibit anti-diabetic, anti-cancer, anti-bacterial and anti-inflammatory properties. Pellitorine is an ACAT (Acyl-CoA cholesteryl acyl transferase) inhibitor that inhibits cholesterol esterification in HepG2 cells. Also pellitorine exhibit potent larvicide activity in mosquito by Inhibition of gene expression encoding V-type H+-ATPase and aquaporine 4. Some new research suggests that anti-adipogenic activity of pellitorine depends on TRPV1.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay - |
| form powder | form - | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellitorine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?