Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 799,00 zł 679,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3210,00 zł 2728,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H56N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
909.08
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
679,15 zł
Cena katalogowa799,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N7(C[C@H]([C@@H](C7)C(=O)N[C@@H]%10[C@H](C%10)c%11ccccc%11)C(=O)N[C@@H]8[C@H](C8)c9ccccc9)C(=O)c1ccc(cc1)C(=O)N2C[C@H]([C@@H](C2)C(=O)N[C@@H]5[C@H](C5)c6ccccc6)C(=O)N[C@@H]3[C@H](C3)c4ccccc4
InChI key
ABZBNXFGYUSVCJ-UYMKNZQYSA-N
Biochem/physiol Actions
Agonist of toll-like receptors TLR2 and TLR1
Diprovocim-1 is a potent agonist of toll-like receptors TLR2 and TLR1 with an EC50 value of 100 pM. Diprovocim-1 was shown to synergize with anti-PD-L1 treatment, inhibiting tumor growth, generating long-term antitumor memory, and curing or prolonging survival of mice engrafted with the murine melanoma B16-OVA.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?