Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 814,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7BrO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.15
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
814,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OC(C(C2=CC3=C(S2)C=CC=C3)=C1Br)O
InChI
1S/C12H7BrO3S/c13-10-9(11(14)16-12(10)15)8-5-6-3-1-2-4-7(6)17-8/h1-5,11,14H
InChI key
ICCDILPNCJIDAW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CAY10526 is a selective inhibitor of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) expression. CAY10526 potently inhibits PGE2 production in lipopolysaccharide-stimulated RAW 264.7 cells. CAY10526 significantly suppressed tumor growth and increased apoptosis in melanoma xenografts.
selective inhibitor of microsomal prostaglandin E2 synthase-1 (mPGES-1) expression that potently inhibits PGE2 production
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color off-white to orange |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?