Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H31N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.55
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C2=NC(C3=CC(OC)=CC(OC)=C3)=NO2)CC14CCN(C5=CC=CC=C5)CC4
InChI
1S/C25H31N5O3/c1-28-13-14-30(18-25(28)9-11-29(12-10-25)20-7-5-4-6-8-20)24-26-23(27-33-24)19-15-21(31-2)17-22(16-19)32-3/h4-8,15-17H,9-14,18H2,1-3H3
InChI key
OACWMVMQWRVMAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
MRK-740-NC is a very weak inhibitor of the in vitro methylation of H3K4 that can serve as negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9.
negative control for MRK-740 a potent and selective inhibitor of histone methyltransferases PRDM9
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?