Przejdź do
SML2544
NSC49652
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-one, (E)-1-(2-Hydroxyphenyl)-3-(pyridin-3-yl)-2-propen-1-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=CC=C1C(/C=C/C2=CN=CC=C2)=O
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-6-2-1-5-12(13)14(17)8-7-11-4-3-9-15-10-11/h1-10,16H/b8-7+
InChI key
CRWNZUBUBIULHB-BQYQJAHWSA-N
Biochem/physiol Actions
NSC49652 is a orally active, potent and selective inhibitor of death receptor p75NTR (p75 neurotrophin receptor) that targets the interfaces between transmembrane domains (TMDs). NSC49652 induces profound conformational changes and triggers p75NTR dependent cancer cell death. It inhibits the growth of cancer in melanoma mouse model.
orally active, potent and selective inhibitor of death receptor p75NTR that targets the interfaces between transmembrane domains
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)