Przejdź do
SML2547
KCC-07
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[[4-(2-Pyridinyl)-2-thiazolyl]amino]phenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
383,35 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
383,35 zł
Cena katalogowa451,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(NC2=NC(C3=NC=CC=C3)=CS2)=CC=C1
InChI key
GIGNWEDIMLUWCT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KCC-07 is a brain penetrant, potent and selective inhibitor of MBD2 (methyl-CpG-binding domain protein 2) that inhibits binding of MBD2 to methylated DNA and activates brain specific angiogenesis inhibitor 1 (BAI1) inducing anti-proliferative BAI1/p53/p21 signaling. KCC-07 inhibits medulloblastoma cell proliferation, and inhibits tumor growth in mice xenograft models of medulloblastoma.
brain penetrant, potent and selective inhibitor of MBD2 that inducing anti-proliferative BAI1/p53/p21 signaling
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_93062301
vibrant-m
IC-07
description
≥98% (HPLC)
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-Galactocerebroside, chicken, no DNA, 93062301
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)