Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 233,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 943,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H13N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C#CCNC1=NC=CC(C2=CC=C(N3C=NC=C3)C=C2)=N1
InChI
1S/C16H13N5/c1-2-8-18-16-19-9-7-15(20-16)13-3-5-14(6-4-13)21-11-10-17-12-21/h1,3-7,9-12H,8H2,(H,18,19,20)
InChI key
QKHQFSQJQKGFAA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AP-C5 is a potent and selective inhibitor of the guanosine 3′,5′-cyclicmonophosphate (cGMP)-dependent protein kinase II (cGKII)that selectively blocks cGKII dependent phosphorylation of the vasodilator-stimulated phosphoprotein (VASP) in intestinal organoids. AP-C5 mitigates secretory response provoked by the GCC-activating Escherichia coli heat-stable toxin (STa) in mouse small intestinal tissue.
potent and selective inhibitor of the guanosine 3′,5′-cyclicmonophosphate (cGMP)-dependent protein kinase II (cGKII)
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description - |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?