Przejdź do
SML2567
LY2784544
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(4-Chloro-2-fluorobenzyl)-2-methyl-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-8-(morpholinomethyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, 3-[(4-Chloro-2-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-8-(4-morpholinylmethyl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine, LY 2784544, LY-2784544
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
672,00 zł
571,20 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25ClFN7O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
469.94
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
571,20 zł
Cena katalogowa672,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
composition
H2O, 0-4 mol/mol (moles per mole of product)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)Cl)Cc2[n]3c(nc2C)C(=CC(=N3)Nc5n[nH]c(c5)C)CN4CCOCC4
InChI
1S/C23H25ClFN7O/c1-14-9-21(29-28-14)27-22-11-17(13-31-5-7-33-8-6-31)23-26-15(2)20(32(23)30-22)10-16-3-4-18(24)12-19(16)25/h3-4,9,11-12H,5-8,10,13H2,1-2H3,(H2,27,28,29,30)
InChI key
SQSZANZGUXWJEA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LY2784544 is an orally active, ATP-competitive, potent and JAK2-selective janus tyrosine kinase inhibitor (IC50/[ATP] = 2.52 nM/5 μM/JAK2, 19.8 nM/20 μM/JAK1, 48.0 nM/2 μM/JAK3) with little activity toward 79 other kinases. LY2784544 selectively inhibits signaling/proliferation driven by oncogenic JAK2V617F (IC50 = 20/55 nM) over those mediated by wt JAK2 upon IL-3 induction (IC50 = 1183/1309 nM) in Ba/F3 cultures and displays in vivo efficacious in a JAK2V617F-induced murine MPN model (10-80 mg/kg bid po.). LY2784544 is also reported to display Zn-dependent (optimal [Zn+2] = 100 μM) GPR39 agonist activity, but not 11 other GPRs.
Orally active, ATP-competitive, potent and JAK2-selective janus tyrosine kinase inhibitor with additional Zn+2-dependent GPR39 agonist activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4501601SAB4501599SAB4301238
description
≥98% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
description
affinity isolated antibody
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
composition
H2O, 0-4 mol/mol (moles per mole of product)
composition
-
composition
-
composition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)