Przejdź do
SML2573
MitoCDNB
≥98% (HPLC), mitochondrial thiol redox inactivator, powder
Synonim(y):
[4-(5’-Chloro-2’,4’-dinitrophenylamino)but-1-yl]triphenylphosphonium methanosulfonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
659,00 zł
560,15 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H29ClN3O7PS
Masa cząsteczkowa:
630.05
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
560,15 zł
Cena katalogowa659,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
MitoCDNB, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
MitoCDNB is a mitochondrially selective inactivator of mitochondrial thiol redox homeostasis in isolated cells and in vivo. MitoCDNB selectively depletes the mitochondrial reduced glutathione (GSH) pool by formation of MitoGSDNB and dramatically increasing absorbance at 328 nm. It directly inhibits mitochondrial thioredoxin TrxR2 and peroxiredoxin 3.
mitochondrially selective inactivator of mitochondrial thiol redox homeostasis in isolated cells and in vivo
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)