Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 389,00 zł 330,65 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł 1062,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H21N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
330,65 zł
Cena katalogowa389,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint red to very dark red
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1OC2=C3C4=C(CCCN4CCC3)C=C2C=C1/C=C(C#N)/C(N(C)C)=O
InChI
1S/C21H21N3O3/c1-23(2)20(25)16(12-22)11-15-10-14-9-13-5-3-7-24-8-4-6-17(18(13)24)19(14)27-21(15)26/h9-11H,3-8H2,1-2H3/b16-11+
InChI key
YCXQIYZKBAKCHQ-LFIBNONCSA-N
Biochem/physiol Actions
GSHtracer is a real-time probe monitoring of GSH (reduced glutathione) dynamics and heterogeneity.
fluorescent, real-time probe monitoring of GSH dynamics and heterogeneity
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?