Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 436,00 zł 370,60 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł 1207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H20ClN5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
357.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
370,60 zł
Cena katalogowa436,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(N1)N[C@H](C3=CC=C(C=C3)Cl)C)N(C4CCCC4)N=C2
Biochem/physiol Actions
(S)-C33 [C33(S)] is a potent and selective phosphodiesterase-9A (PDE9A) inhibitor that upregulates cGMP signaling. (S)-C33 protects against cardiac hypertrophy and postpones the transition to heart failure in rat models.
potent and selective phosphodiesterase-9A (PDE9A) inhibitor
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description from rabbit | description affinity isolated antibody | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?