Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27N5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.54
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC2=NC(CCC)=NN2C(O)=C1NS(C3=CC=C(C4CCCCC4)C=C3)(=O)=O
Biochem/physiol Actions
GNE-9278 is a selective NMDAR, but not AMPAR, positive allosteric modulator (PAM fold enhancement Emax/EC50 = 5.5/0.74 μM/2A, 8.4/3.07 μM/2B,10.2/0.47 μM/2C, 7.9/0.32 μM/2D of gly EC50 (50 μM)-induced Ca++ influx in HEK293 co-expressing GluN1 & respective GluN2 subunit; Emax/EC50 = 4.6/3.2 μM/2A,12.4/15.7 μM/2B, 9.1/6.6 μM/2C, 14.9/6.7 μM/2D of 100 μM Glu-induced current in the presence of 50 μM gly using respective GluN1/GluN2 oocytes). GNE-9278 targets transmembrane domain (TMD) extracellular surface of agonist-bound NMDARs, stabilizing NMDARs in an activated state by slowing L-L-glu & gly off-rate.
Selective NMDAR, but not AMPAR, positive allosteric modulator (PAM) that targets TMD extracellular surface of ligand-bound NMDARs and slows L-Glu/Gly dissociation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description targeting mouse Gne | description ≥98% (HPLC) | description targeting human ZBTB22 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| color white to beige | color - | color white to beige | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?