Przejdź do
SML2622
ABC1183
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(4-Amino-2-p-tolylamino-thiazole-5-carbonyl)-benzonitrile, 4-[[4-Amino-2-[(4-methylphenyl)amino]-5-thiazolyl]carbonyl]-benzonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
276,25 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N4OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
276,25 zł
Cena katalogowa325,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(C2=CC=C(C=C2)C#N)=O)SC(NC3=CC=C(C)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H14N4OS/c1-11-2-8-14(9-3-11)21-18-22-17(20)16(24-18)15(23)13-6-4-12(10-19)5-7-13/h2-9H,20H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
CUDLEXBIVZPJBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ABC1183 is an orally active, potent and selective inhibitor of GSK3 α/β and CDK9, which induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in cancer cells. Apparently ABC1183 suppresses tumor growth and inflammation-driven gastrointestinal disease symptoms due to down regulation of TNFα and IL-6 pro-inflammatory cytokines. It does not exhibit organ or hematological toxicities.
an orally active, potent and selective inhibitor of GSK3 α/β and CDK9
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)