Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł 282,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł 1147,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H28F2N6O·3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
599.93
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
282,20 zł
Cena katalogowa332,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c(c(cc(c1)c3c4nc(cnc4ccc3)c5c[n](nc5)C6CCNCC6)F)CN2CCOCC2
InChI
1S/C27H28F2N6O/c28-23-12-18(13-24(29)22(23)17-34-8-10-36-11-9-34)21-2-1-3-25-27(21)33-26(15-31-25)19-14-32-35(16-19)20-4-6-30-7-5-20/h1-3,12-16,20,30H,4-11,17H2
InChI key
IBPVXAOOVUAOKJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
NVP-BSK805 is a selective, ATP-competitive (Ki = 0.43 nM) Janus kinase 2 (JAK2) inhibitor (IC50 = 0.58 and 0.56 nM against full-length wild-type and V617F JAK2, respectively) with greatly reduced potency against TYK2, JAK3, JAK1 (IC50 = 10.76, 18.68, 31.63 nM against respective JAK homology domain 1) and >300-fold selectivity over a panel of 36 other kinases. BSK805 potently inhibits STAT5 phosphorylation (by >90% at 100 nM; MB-02 & SET-2 cells) and proliferation in JAK2V617F mutant cultures in vitro (GI50= 39-331 nM; 75% SET-2 growth inhibition at 150 nM) and in Ba/F3 JAK2V617F-bearing mice in vivo (150 mg/kg p.o.). BSK805 daily oral administration is also efficacious against rhEpo-induced splenomegaly and polycythemia in mice (50-100 mg/kg) and rats (25-50 mg/kg) with good pharmacokinetics and oral avilability.
Orally available, ATP-competitive Janus kinase 2 (JAK2) inhibitor with efficacy against JAK2V617F-driven leukemic disease in mice and rats in vivo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?