Przejdź do
SML2630
Intronistat B hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl)-2-(3,4,5-trihydroxybenzoyl) benzofuran-5-carboxamide hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
314,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N2O6 · xHBr
Masa cząsteczkowa:
410.42 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
314,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to dark gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of the self-splicing group IIB intron found in fungi
Intronistat B is a potent inhibitor of the self-splicing group IIB intron, a mitochondrial RNA tertiary structure necessary for respiration in fungi, yeast and plants, but not found in vertebrates. Intronistat B was found to have antifungal activity comparable to that of amphotericin B in inhibiting growth of the Candida parapsilosis. It did not inhibit spliceosomal processing, group I intron splicing or splicing of group II introns from subclasses other than subclass IIB and was not toxic to human cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M7441
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
form
powder
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to dark gray
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)