Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł 329,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł 1122,00 zł |
Informacje o tej pozycji
329,80 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)O2)C=C1
InChI
1S/C14H10BrNOS/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-18-14-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-8H,9H2
InChI key
JDVOIBFEFVKUPL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture | description The Human Bone morphogenetic protein 2 (or BMP-2 protein) is a member of the BMP protein subgroup of the TGFβ superfamily. |
| form powder | form - | form lyophilized powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?