Przejdź do
SML2640
YZ129
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(6-Isoquinolinylamino)-1,2-naphthalenedione, 4-(Isoquinolin-6-ylamino)naphthalene-1,2-dione, YZ-129, YZ129
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
329,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1054,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H12N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
329,80 zł
Cena katalogowa388,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint brown-red to dark red
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c3cc4c(cncc4)cc3)C1=CC(=O)C(=O)c2c1cccc2
InChI key
NYDMVPHEEBVAHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Hsp90 inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
YZ129 is an ATP site-targeting Hsp90 inhibitor (IC50 = 29.5 nM against 2.5 nM geldanamycin-FITC for binding human HSP90α) that prevents thapsigargin (1 μM)-induced NFAT nuclear translocation in HeLa cells (IC50 = 820 nM) by blocking HSP90 client calcineurin-mediated NFAT dephosphorylation. YZ129 (5 μM; 24-48 hr) suppresses U87 glioblastoma (GBM) cell migration and proliferation as a result of G2/M arrest and apoptosis induction. Daily intraperitoneal administration is efficacious against U87 xenografts (s.c.; bilateral posterior limbs)-derived tumor growth in mice in vivo.
Other Notes
Product may exist in a Tautomeric Form.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)