Przejdź do
SML2648
Lomibuvir
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(3,3-Dimethyl-1-butyn-1-yl)-3-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid, 5-(3,3-Dimethyl-1-butynyl)-3-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]thiophene-2-carboxylic acid, 5-(3,3-Dimethyl-but-1-ynyl)-3-[(trans-4-hydroxy-cyclohexyl)-(trans-4-methyl-cyclohexanecarbonyl)-amino]-thiophene-2-carboxylic acid, VCH 222, VCH-222, VCH222, VX 222, VX-222, VX222
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
456,00 zł
387,60 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H35NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
387,60 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c(c(cc1C#CC(C)(C)C)N([C@@H]3CC[C@H](CC3)O)C(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C)C(=O)O
InChI
1S/C25H35NO4S/c1-16-5-7-17(8-6-16)23(28)26(18-9-11-19(27)12-10-18)21-15-20(13-14-25(2,3)4)31-22(21)24(29)30/h15-19,27H,5-12H2,1-4H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,19-
InChI key
WPMJNLCLKAKMLA-VVPTUSLJSA-N
Biochem/physiol Actions
Lomibuvir (VX-222; VCH-222) is a non-cytotoxic, orally active non-nucleoside inhibitor (NNI) against hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase (genotype 1a/1b IC50 = 0.94/1.2 μM). Lomibuvir exhibits HCV genotype-selective antiviral activity in vitro (genotype 1a//1b EC50 = 23.3 nM/12 nM; ineffective against 2a & 2b) and in vivo by targeting HCV NS5B thumb II allosteric pocket, exhibiting no inhibitory potency against human DNA polymerase (α, β, γ IC50 ≥56 μM), respiratory syncytial virus, Influenza A and B, and West Nile virus.
Non-cytotoxic, orally active hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA polymerase inhibitor with HCV genotype 1a/1b-selective antiviral activity in vitro and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3743
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)