Przejdź do
SML2670
BAY-8002
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2-chloro-5-(phenylsulfonyl)benzamido)benzoic acid, 2-[[2-Chloro-5-(phenylsulfonyl)benzoyl]amino]-benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14ClNO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(c(cc2)Cl)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H14ClNO5S/c21-17-11-10-14(28(26,27)13-6-2-1-3-7-13)12-16(17)19(23)22-18-9-5-4-8-15(18)20(24)25/h1-12H,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
CLAUJSRBKSRTGQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-8002 is an orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1 (monocarboxylate transporter 1; SLC16A1) that potently inhibits bidirectional lactate transport. BAY-8002 exhibits antiproliferative activity in numerous cancer cell lines. BAY-8002 induces accumulation of lactate and significantly inhibits tumor growth in mice model. It does not cause tumor regression.
orally available, potent and selective inhibitor of lactate transporter MCT1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)