Przejdź do
SML2672
Tandutinib hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[6-Methoxy-7-[3-(1-piperidinyl)propoxy]-4-quinazolinyl]-N-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1-piperazinecarboxamide hydrochloride, CT 53518 hydrochloride, CT-53518 hydrochloride, CT53518 hydrochloride, MLN 518 hydrochloride, MLN-518 hydrochloride, MLN518 hydrochloride, N-(4-Isopropoxyphenyl)-4-(6-methoxy-7-(3-(piperidin-1-yl)propoxy)quinazolin-4-yl)piperazine-1-carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
232,00 zł
197,20 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
349,35 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H42N6O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.70 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
197,20 zł
Cena katalogowa232,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N5(CCCCC5)CCCOc1cc2ncnc(c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)Nc4ccc(cc4)OC(C)C
InChI
1S/C31H42N6O4/c1-23(2)41-25-10-8-24(9-11-25)34-31(38)37-17-15-36(16-18-37)30-26-20-28(39-3)29(21-27(26)32-22-33-30)40-19-7-14-35-12-5-4-6-13-35/h8-11,20-23H,4-7,12-19H2,1-3H3,(H,34,38)
InChI key
UXXQOJXBIDBUAC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent βPDGFR, c-Kit, Flt3 (Flk2, Stk1) receptor tyrosine kinase inhibitor with anti-leukemia efficacy in vitro and in vivo.
Tandutinib (CT53518, MLN518) is a potent receptor tyrosine kinase inhibitor against PDGFRβ, c-Kit, Flt3 (IC50 = 0.20, 0.17, 0.22, 3.43 μM, respectively, against 8 nM PDGF-BB induced autophosphorylation of βPDGFR, βPDGFR/c-Kit, βPDGFR/Flt3, βPDGFR/CSF-1R chimera expressed in CHO cells; IC50 =30 μM against KDR, EFGR, FGFR, InsR, Abl, Src, PKA, PKC, ERK2, MEK1, MKK4/6, p38). Tandutinib prolongs the survival in murine CMML (Baf3 with Tel/βPDGFR chimera) and Flt-3/ITD AML leukemia models (60 mg/kg bid p.o.) with good oral bioavailability.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML447515004911012775
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)