Przejdź do
SML2680
ES24
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-{2-[3-(5-nitro-2-furyl)-2-propen-1-ylidene]hydrazino}-2-oxoethylbenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
330,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
1062,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13N3O4
Masa cząsteczkowa:
299.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
330,65 zł
Cena katalogowa389,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
ES24 is an Eeyarestatin 1 analog that blocks protein translocation in vitro and more effectively enhances Sec61-mediated Ca2+ leakage from Endoplasmic Reticulum (ER). Apparently ES24 keep Sec61 in open position allowing Ca2+ ions to move freely through the aqueous channel present. It causes cell-type-specific Ca2+-dependent cell death.
blocks protein translocation in vitro and effectively enhances Sec61-mediated Ca2+ leakage from Endoplasmic Reticulum (ER).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700119P9011
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
mol wt 25,000-40,000
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
powder or solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
faint yellow to dark orange
color
-
color
white to faint yellow
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)