Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H68N8O13S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1113.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
VL-269
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1C)N(C)C2=C1C=C(OC3=CC=CC(OCCC)=C3)C(NS(C4=CC(C(NCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N5C[C@H](O)C[C@H]5C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)=O)=O)=O)=CC=C4)(=O)=O)=C2
InChI key
QUQTXFIMYFMULC-OGOZKGDESA-N
Biochem/physiol Actions
dTRIM24, a conjugate of IACS-9571 a TRIM24 bromodomain ligand and VL-269 a VHL E3 ubiquitin ligase ligand, is a selective bifunctional degrader of bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24 (transcriptional intermediary factor 1a). dTRIM24 induces rapid and sustain proteasome degradation of TRIM24 in 293FT cells.
selective bifunctional degrader of bromodomain-containing transcriptional regulator TRIM24
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?