Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 227,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 919,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H37ClN8O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
785.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
227,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
thalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1C)C)C(=N[C@H](c7[n]2c(nn7)C)CC(=O)NCCCCNC(=O)COc4c5c(ccc4)C(=O)N(C5=O)C6CCC(=O)NC6=O)c3ccc(cc3)Cl
InChI key
LKEGXJXRNBALBV-PMCHYTPCSA-N
Biochem/physiol Actions
A JQ1-and-phthalimide conjugate that causes the degradation of BRD4 protein
dBET1 is a JQ1-and-phthalimide conjugate that causes the degradation of BRD4 protein, a transcriptional coactivator that regulates the expression of genes that promote cancer cell proliferation and survival. JQ1 is a selective BET bromodomain (BRD) inihbitor. The phthalimide portion is a derivative of the drug thalidomide, which is known to bind to cereblon (CRBN), part of an ubiquitin E3 ligase complex resulting in ubiquitylation and degradation by the proteasome. The conjugate dBET1 induced highly selective cereblon-dependent BET protein degradation both in vitro and in vivo. It induced complete CRBN-dependent proteosomal degradation of BRD4 in a human acute myeloid leukaemia (AML) cell line and delayed leukemia progression in mice.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?