Przejdź do
SML2695
FB23
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]benzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
637,00 zł
541,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
1683,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14Cl2N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
377.22
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
541,45 zł
Cena katalogowa637,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(cc(c1)c3c(n[o]c3C)C)Cl)Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C18H14Cl2N2O3/c1-9-16(10(2)25-22-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(23)24/h3-8,21H,1-2H3,(H,23,24)
InChI key
VUXZATVQMFSUCM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FB23 is a potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein). It moderately inhibits proliferation of NB4 and MONOMAC6 cells.
potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2694ZRB1052SAB5701383
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
description
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)