Przejdź do
SML2696
RSM932A
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
1,1′-[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diylbis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium dibromide (9CI), 1,1′-[[[1,1′-Biphenyl]-4,4′-diyl]bis(methylene)]bis[4-[(4-chlorophenyl)methylamino]-quinolinium] bromide, RSM 932A, TCD-717
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1770,00 zł
1504,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H38Cl2N4 · 2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
877.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
faint yellow to dark orange
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=CC=[N+](CC2=CC=C(C3=CC=C(C[N+]4=CC=C(N(C5=CC=C(Cl)C=C5)C)C6=CC=CC=C46)C=C3)C=C2)C7=CC=CC=C17)C8=CC=C(Cl)C=C8
InChI
1S/C46H38Cl2N4/c1-49(39-23-19-37(47)20-24-39)43-27-29-51(45-9-5-3-7-41(43)45)31-33-11-15-35(16-12-33)36-17-13-34(14-18-36)32-52-30-28-44(42-8-4-6-10-46(42)52)50(2)40-25-21-38(48)22-26-40/h3-30H,31-32H2,1-2H3/q+2
InChI key
QGYGTMZEJNOHNU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RSM932A is a potent and selective choline kinase a (ChoKa, CHKA) inhibitor that induces apoptosis in cancer cells via prolonged activation of ER stress response and C/EBP homologous protein (CHOP) overproduction. RSM932A decreases de novo in phosphatidylcholine synthesis and increases ceramides levels that selectively trigger apoptosis in cancer cells. On the other hand, RSM932A induces reversible G0/G1 cell cycle arrest in nontumorigenic cells. RSM932A exhibits potent antiproliferative activity in array of human cancer cell lines.
potent and selective choline kinase a (ChoKa, CHKA) inhibitor that induces apoptosis in cancer cells
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)