Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H38N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.67
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1[c](c(c(cc1C)C)CNC(=O)c2c3c([n](cc3C)C(C)C)cc(c2)c4cnc(cc4)N5CCN(CC5)C)=O
InChI
1S/C31H38N6O2/c1-19(2)37-18-21(4)29-25(30(38)33-17-26-20(3)13-22(5)34-31(26)39)14-24(15-27(29)37)23-7-8-28(32-16-23)36-11-9-35(6)10-12-36/h7-8,13-16,18-19H,9-12,17H2,1-6H3,(H,33,38)(H,34,39)
InChI key
HRDQQHUKUIKFHT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK503 is a potent and selective histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (ENX1, KMT6) inhibitor (IC50/Kiapp = 8/3 nM/EZH2, 27 nM/Y641C, <5 nM/A677G, Y641F/H/N/S EZH2 mutants vs. 633/636 nM/EZH1) with >4,000-fold selectivity over other histone methyltransferases and little potency toward panels of histone acetylases/deacetylases, kinases, GPCR/channels/transporters. GSK503 reduces splenocyte H3K27me3 level and prevents post immunization germinal center (GC) formation (150 mg/kg/day i.p.; mice) with good pharmacokinetics in vivo. GSK503 abrogates the GC hyperplasia phenotype of Ezh2(Y641N) mice and suppresses human DLBCL xenografts tumor growth in mice.
Potent and selective histone-lysine N-methyltransferase EZH2 (ENX1, KMT6) inhibitor in vitro and in vivo. Displays >200-fold selectivity over EZH1.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?