Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 457,00 zł 388,45 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł 1581,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H15ClF2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.83
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
388,45 zł
Cena katalogowa457,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -150 to -175, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)C(=O)N2[C@]4(N(CC2)C(=O)c5c4cccc5)c3ccc(cc3)Cl)F
InChI key
GXBAKXRLQAPKEE-QHCPKHFHSA-N
Biochem/physiol Actions
ML375 is an orally active, brain-penetrant, potent and M5 subtype-selective muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) negative allosteric modulator (NAM) (IC50 = 300/790 nM against 10 μM NMS-induced Ca2+ mobilization in h/r M5-transfected CHO cells; h/r M1-M4 IC50 >30 μM) that reduces N-methylscopolamine (NMS) ML5 dissociation rate without competing against NMS for receptor binding. M375 shows in vivo efficacy in rat models of substances addiction (cocaine, ethanol, oxycodone) with excellent multispecies pharmacokinetic properties.
Orally active, brain-penetrant, potent & M5-selective muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) NAM with in vivo efficacy in rat models of substances addiction.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?