Przejdź do
SML2733
RLA8
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-[3-Methoxy-5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]phenoxy]octanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
233,75 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
952,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
233,75 zł
Cena katalogowa275,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CCCCCCCC(=O)O)c1cc(cc(c1)\C=C\c2ccc(cc2)OC)OC
InChI
1S/C24H30O5/c1-27-21-13-11-19(12-14-21)9-10-20-16-22(28-2)18-23(17-20)29-15-7-5-3-4-6-8-24(25)26/h9-14,16-18H,3-8,15H2,1-2H3,(H,25,26)/b10-9+
InChI key
MNKZDYGBWDHRMX-MDZDMXLPSA-N
Biochem/physiol Actions
RLA8 is an orally available and potent agonist of peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs)-α/γ/δ and G-protein-coupled receptor 40 (GPR40). RLA8 reverses the proregression of pathological changes such as hepatic lipid accumulation, steatosis, inflammation and fibrosis in mice models of nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Also, it improves serum HDL cholesterol, reduce hepatic free fatty acid and triglyceride levels, and alleviate insulin resistance.
orally available and potent agonist for PPARs-α/γ/δ and GPR40 that exhibits efficacy to reverse nonalcoholic steatohepatitis and fibrosis
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)