Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 439,00 zł 373,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1215,50 zł |
Informacje o tej pozycji
373,15 zł
Cena katalogowa439,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)[N+](=O)[O-])NCCNC(=O)c2ccccc2
InChI key
LUJDPMMSYZQCHA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution | description A synthetic stilbene analog of retinoic acid that acts as a potent retinoic acid receptor (RAR) agonist (EC50 = 21 nM, 4.0 nM, and 2.4 nM for RARα, RARβ, and RARγ, respectively). | description - |
| form powder | form buffered aqueous glycerol solution | form solid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL | solubility chloroform: soluble, toluene: soluble, THF: soluble |
| color white to beige | color - | color white | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?