Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 553,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18ClF2N3O3·1.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
436.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[C@@H]1[C@@H](C1)N2c3c(cc(c(c3Cl)N4C[C@H](C5(C4)CC5)N)F)C(=O)C(=C2)C(=O)O.O
InChI
1S/C19H18ClF2N3O3.H2O/c20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;/h3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);1H2/t10-,12+,13+;/m0./s1
InChI key
ANCJYRJLOUSQBW-JJZGMWGRSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, 4th generation fluoroquinolone broad-spectrum antibiotic with dual DNA gyrase and topoisomerase IV inhibitory activity.
Sitafloxacin (DU-6859 or DU-6859a) is an orally active, fourth generation fluoroquinolone that exhibits broad-spectrum antibiotic activity against many Gram-positive, Gram-negative and anaerobic clinical isolates, including strains resistant to other fluoroquinolones, via dual inhibitory activity against bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV (IC50 = 1.16 and 1.88 μg/mL against S. pneumoniae gyrA/B and parC/E, respectively). Sitafloxacin is active against methicillin-resistant staphylococci, Streptococcus pneumoniae and other streptococci with reduced susceptibility to levofloxacin and other quinolones and enterococci. Sitafloxacin also exhibits activity against clinical isolates of Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa as well as some activity against quinolone-resistant strains and Acinetobacter baumannii. Sitafloxacin in vitro activity against anaerobes is comparable to imipenem and metronidazole.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed) | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?