Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 488,00 zł 414,80 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1560,00 zł 1326,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
414,80 zł
Cena katalogowa488,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow-brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C3CCCCC3)c1c(cc(cc1)C(=O)OCC)NCc2ccccc2
InChI key
VHQAJFNLPQULSV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SRS11-92 is a cell penetrant and potent inhibitor of ferroptosis that attenuates the cell death associated with frataxin knockdown in healthy human fibroblasts. SRS11-92 protects against cell death in in a brain slice model of Huntington′s disease, an oligodendrocyte model of periventricular leukomalacia, and in isolated kidney proximal tubules model of kidney disfunction.
cell penetrant and potent inhibitor of ferroptosis that attenuates the cell death associated with frataxin knockdown in healthy human fibroblasts
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?