Przejdź do
SML2747
Forsythiaside A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Forsythoside A, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl 6-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-4-[(2E)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propenoate]-β-D-glucopyranoside, Forsythiaside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
624.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -25 to -17°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChI key
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
Biochem/physiol Actions
Forsythiaside A is a most abundant phenylethanoid glycosides isolated from Forsythia suspense that exhibits anti-inflammatory and neuroprotective activities. It appears that forsythoside A exerts antipyretic activities through inhibition of transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channel.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002226PHL80310
Forsythoside A CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002226
Forsythoside A
Forsythoside A phyproof® Reference Substance
PHL80310
Forsythoside A
description
≥98% (HPLC)
description
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)