Przejdź do
SML2748
BAY-850 trihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-((R)-1-((1s,4S)-4-Aminocyclohexylamino)-3-(4-cyanophenyl)propan-2-yl)-2-chloro-4-methoxy-5-(5-(((R)-1-p-tolylethylamino)methyl)furan-2-yl)benzamide trihydrochloride, N-[(2R)-1-[(4-Aminocyclohexyl)amino]-3-(4-cyanophenyl)propan-2-yl]-2-chloro-4-methoxy-5-[5-({[(1R)-1-(4-methylphenyl)ethyl]amino}methyl)-2-furyl]benzamide trihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
1088,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4510,00 zł
3833,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H44ClN5O3 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
763.62
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1088,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
BAY-850 is a chemical probe that targets ATPase family AAA domain-containing protein 2 (ATAD2) bromodomain (BD) with submicromolar affinity (Kd of 84.9 nM by MST and 120 nM by BROMOscan) and high selectivity over all other bromodomains tested (no BROMOscan hits at 10 μM). BAY-850 blocks ATAD2 BD from binding acetylated H4 peptide in cell-free assays (IC50 of 20 nM) and displaces full-length ATAD2 from chromatin in live cells (effctive conc. 1 μM by HTRF). To avoid potential unspecific off-target effects, concentrations above 5 μM are not recommended. BAY-460 is a companion control compound with strongly reduced ATAD2 inhibitory potency (IC50 = 16 μM by cell-based HTRF assay; no activity at 10 μM by BROMOscan).
Chemical probe that targets ATAD2 bromodomain (BD) with submicromolar affinity and displaces full-length ATAD2 from chromatin in live cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU077021
description
≥98% (HPLC)
description
targeting mouse Atad2
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)