Przejdź do
SML2756
Bremelanotide acetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ac-Nle-Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys (Asp-Lys), acetate salt, Acetyl-[Nle4, Asp5, D-Phe7, Lys10]-cyclo-α-melanocyte, PT 141 acetate, PT-141 acetate, PT141 acetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H68N14O10 · xC2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1025.16 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@@H]2NC(=O)[C@H](CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](NC2=O)Cc5ccccc5)CCCN=C(N)N)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CCCC.OC(=O)C
InChI
1S/C50H68N14O10.C2H4O2/c1-3-4-16-35(58-29(2)65)43(67)64-41-25-42(66)54-20-11-10-18-37(49(73)74)60-46(70)39(23-31-26-56-34-17-9-8-15-33(31)34)62-44(68)36(19-12-21-55-50(51)52)59-45(69)38(22-30-13-6-5-7-14-30)61-47(71)40(63-48(41)72)24-32-27-53-28-57-32;1-2
InChI key
MAYUSRUHXFWITM-GBRHMYBBSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain-penetrant alpha-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH)-derived melanocortin receptors (MC1R, MC3R, MC4R) agonist with in vivo sexual arousal efficacy.
Bremelanotide (PT-141) is a brain-penetrant, alpha-melanocyte-stimulating hormone (α-MSH)-derived cyclic heptapeptide agonist toward melanocortin receptors, including MC1R, MC3R and MC4R (affinty = 10 nM by competitive binding against 0.2 nM NDP-α-MSH using human MC4R-expressing HEK-293). Bremelanotide induces cAMP accumulation in hMC4R-expressing HEK-293 cells and exhibits in vivo sexual arousal efficacy among both male (50 μg/kg intranasally or 50-500 pg/kg via lateral ventricle injection) and female rats (100-200 μg/kg sc or 800 μg/kg via lateral ventricle injection) by activating neurons in brain regions responsible for sexual function.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCP0015444300SMB00981
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
A hormone that has been postulated as the mediator of photo-induced anti-gonadotropic activity in photoperiodic mammals.
description
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)