Przejdź do
SML2772
SAR405838
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2′S,3R,4′S,5′R)-6-Chloro-4′-(3-chloro-2-fluorophenyl)-2′-(2,2-dimethylpropyl)-1,2-dihydro-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-2-oxospiro[3H-indole-3,3′-pyrrolidine]-5′-carboxamide, MI 77301, MI-77301, MI77301
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
223,55 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H34Cl2FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Storage condition:
desiccated
223,55 zł
Cena katalogowa263,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H]1N[C@@H](CC(C)(C)C)[C@@]2(C(NC3=C2C=CC(Cl)=C3)=O)[C@H]1C4=CC=CC(Cl)=C4F)N[C@@H]5CC[C@H](CC5)O
InChI
1S/C29H34Cl2FN3O3/c1-28(2,3)14-22-29(19-12-7-15(30)13-21(19)34-27(29)38)23(18-5-4-6-20(31)24(18)32)25(35-22)26(37)33-16-8-10-17(36)11-9-16/h4-7,12-13,16-17,22-23,25,35-36H,8-11,14H2,1-3H3,(H,33,37)(H,34,38)/t16-,17-,22-,23-,25+,29+/m0/s1
InChI key
IDKAKZRYYDCJDU-HBMMIIHUSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, highly potent and selective Mdm2 (Hdm2) inhibitor that blocks cancer growth in a wild-type p53-dependent manner both in vitro and in vivo.
SAR405838 (MI-77301) is an orally available (F = 67%/mouse, 48%/rat; 10 mg/kg p.o.), highly potent and selective Mdm2 (Hdm2) inhibitor (human Mdm2 Ki = 0.88 nM; no binding at 10 μM to Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, Mdmx; no inhibition against >200 receptors/enzymes) that upregulates wild-type p53 activity (EC50 = 300-600 nM; SJSA-1) by blocking Mdm2-p53 interaction and Mdm2-mediated p53 degradation with 5-10-times higher potency than MI-219 and nutlin-3a. SAR405838 inhibits cancer growth in a wild-type p53-dependent manner both in cultures (IC50 = 89 nM/RS4;11, 92 nM/SJSA-1, 200 nM/HCT-116, 270 nM/LANCaP) and in xenograft models in vivo (50-200 mg/kg single or daily p.o. dosing).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M0321
description
≥98% (HPLC)
description
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥75% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥75% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)