Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 517,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H25N5O2 · xHCl · yH2O
Masa cząsteczkowa:
307.39 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCN(CC)C(=O)CNCc1nccc(c1)C(=O)N)(C)C
InChI key
PNFMVADNCOGWME-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
KDOAM25 is a selective inihbitor of the KDM5 family histone demethylases JARID1A, JARID1B, JARID1C and JARID1D with IC50 values < 60 nM. JARID1A and JARID1B are independently overexpressed in some cancers with JARID1B (KDM5B, PLU1) also identified as a potential oncogene, a repressor of tumour repressor genes. JARID1C (KDM5C) and JARID1D (KDM5D) are located on the X- and Y-chromosomes respectively. KDOAM25′s closest off-target is JMJD2C (selectivity >400 fold). It shows no activity on other tested 2-OG family members, including FIH, NO66, MINA53 and PHD2. KDOAM25 is active in cells.
Selective inihbitor of the KDM5 family histone demethylases JARID1A, JARID1B, JARID1C and JARID1D.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description >98% (HPLC), solid | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form oil | form solid | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?