Przejdź do
SML2782
Br-PBTC
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(R)-7-Bromo-N-(piperidin-3-yl)benzo[b]thiophene-2-carboxamide, 7-Bromo-N-(3R)-3-piperidinylbenzo[b]thiophene-2-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
257,55 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
1028,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15BrN2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.25
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
257,55 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC(C=CC=C2Br)=C2S1)N[C@@H]3CCCNC3
InChI
1S/C14H15BrN2OS/c15-11-5-1-3-9-7-12(19-13(9)11)14(18)17-10-4-2-6-16-8-10/h1,3,5,7,10,16H,2,4,6,8H2,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
LRYYPTVUWGMZQB-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Br-PBTC is a selective and potent type II positive allosteric modulator (PAM) that potentiates the opening of the nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) subtypes containing α4β2, α2β2 and α2β4 subunits. Br-PBTC potentiates opening and reactivates desensitized (α4β2)2α4 nAChRs. It appears that Br-PBTC interacts with extracellular C-terminus of α2 or α4 in association with nearby parts of the α subunit.
selective and potent type II PAM that potentiates the opening of the nAChR subtypes containing α4β2, α2β2 and α2β4 subunits.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)